Merck
482161
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), hydroxy terminated
viscosity 3,500 cSt 
Synonim(y):
PDMS
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.405
lepkość
3,500 cSt
gęstość
0.98 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(O)O
Klucz InChI
XCLIHDJZGPCUBT-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Advances in the area of soft optoelectronics, with a focus on the development of organic optoelectronic devices on shape memory polymers (SMP) is discussed.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
482161-50ML
482161-250ML4061837852213