Kluczowe dokumenty
465992
Magnesium
dendritic pieces, purified by distillation, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Hypermagnesemia, Magnesium 100, Magnesium element
About This Item
ciśnienie pary
1 mmHg ( 621 °C)
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
dendritic pieces
temp. samozapłonu
950 °F
oczyszczone przez
distillation
przydatność reakcji
reagent type: reductant
rezystywność
4.46 μΩ-cm, 20°C
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
gęstość
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Klucz InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?