Merck
464775
Sigma-Aldrich
Potassium pentachloronitrosylruthenate(II)
Synonim(y):
Dipotassium pentachloro(nitrosyl)ruthenate(II), di-Potassium nitrosylpentachlororuthenate(II)
About This Item
Wzór liniowy:
K2Ru(NO)Cl5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.54
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
crystalline
stężenie
25.2-30.7% Ru (after reduction with magnesium, gravimetric)
mp
220 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[K+].[K+].Cl[Ru--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)N=O
InChI
1S/5ClH.2K.NO.Ru/c;;;;;;;1-2;/h5*1H;;;;/q;;;;;2*+1;-1;+4/p-5
Klucz InChI
WNVHAHDPZULZJL-UHFFFAOYSA-I
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3