Merck
456004
Sigma-Aldrich
Barium oxalate
99.999%
About This Item
Wzór liniowy:
BaC2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.35
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.999%
mp
400 °C (dec.) (lit.)
gęstość
2.66 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ba++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)