Kluczowe dokumenty
452165
Sodium borohydride
caplets
Synonim(y):
VenPure® AF, Sodium tetrahydridoborate
About This Item
Próba
98.9% NaBH4 basis
Postać
caplets
przydatność reakcji
reagent type: reductant
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
Klucz InChI
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)