Kluczowe dokumenty
451045
Iodine
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Diiodine, Molecular iodine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
gęstość pary
9 (vs air)
ciśnienie pary
0.31 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 38.7 °C)
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
beads
rezystywność
1.3E15 μΩ-cm
wielkość cząstki
−10 mesh
bp
184 °C (lit.)
mp
113 °C (lit.)
ciąg SMILES
II
InChI
1S/I2/c1-2
Klucz InChI
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system, Thyroid
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Over the last decade, dye-sensitized solar cells (DSSCs) have attracted much attention because these unconventional solar cells exhibit high performance and have the potential for low-cost production.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
451045-100G | |
451045-25G | 4061832324050 |
451045-5G | 4061832324067 |