Merck
450464
Sigma-Aldrich
4,4′-(1,3-Phenylenediisopropylidene)bisphenol
99%
Synonim(y):
Bisphenol M
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4[C(CH3)2C6H4OH]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99%
mp
135-139 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2cccc(c2)C(C)(C)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C24H26O2/c1-23(2,17-8-12-21(25)13-9-17)19-6-5-7-20(16-19)24(3,4)18-10-14-22(26)15-11-18/h5-16,25-26H,1-4H3
Klucz InChI
PVFQHGDIOXNKIC-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stefan Pj van Leeuwen et al.
Chemosphere, 221, 246-253 (2019-01-15)
Information on the occurrence and endocrine potencies of analogues of bisphenol A (BPA) and diglycidyl ester derivatives (BDGEs) of BPA and BPF is limited. Such information is, however, important as the current debate on BPA and the lowered BPA migration