Merck
433209
Sigma-Aldrich
Sodium chloride
≥99%, AR grade
Synonim(y):
Halite, NaCl
About This Item
Wzór liniowy:
NaCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.44
Beilstein:
3534976
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
AR grade
Próba
≥99%
Postać
solid
dostępność
available only in EU
mp
801 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 358 g/L at 20 °C
ciąg SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Sodium chloride (NaCl) may be used in the preparation of alkaline Congo Red solution and as a reagent for the estimation of iodine in water samples.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Analysis of salt penetration enhancement in meat tissue by mechanical treatment using a tumbling simulator.
Sharedeh D, et al.
Journal of Food Engineering, 166, 377-383 (2015)
Determination of iodine in natural waters (sodium chloride as a reagent in the catalytic reduction of ceric ions).
Dubravcic M.
Analyst, 80(949), 295-300 (1955)
Sodium chloride, a cost effective partial replacement of calcium ascorbate and ascorbic acid to inhibit surface browning on fresh-cut apple slices
Li, Y,et al.
LWT--Food Science and Technology, 64(1), 503-507 (2015)
Suppression of methane/air explosion by ultrafine water mist containing sodium chloride additive.
Cao X, et al.
Journal of Hazardous Materials, 285, 311-318 (2015)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 996-996 (1994)