Merck
43081
Sigma-Aldrich
4-(Diphenylhydroxymethyl)benzoic acid
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
4-(α-Hydroxybenzhydryl)benzoic acid, α,α-Diphenyl-α-hydroxy-p-toluic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H16O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.34
Beilstein:
2660895
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
mp
210-215 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
hydroxyl
ciąg SMILES
OC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(C(O)=O)C=C2)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C20H16O3/c21-19(22)15-11-13-18(14-12-15)20(23,16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17/h1-14,23H,(H,21,22)
Klucz InChI
CPZWBWPALJLUBJ-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Precursor of a new trityl linker. It is ideally suited for coupling with TentaGel
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
B. Henkel et al.
Liebigs Ann./Recueil, 2161-2161 (1997)