Merck
429244
Sigma-Aldrich
Nylon 6/66
pellets
Synonim(y):
Poly(hexamethylene adipamide-co-caprolactam)
About This Item
Wzór liniowy:
(C18H37N3O5)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
odporność na ścieranie
5 mg (Taber, CS-17 wheel, 1kg, 50% RH, 1,000 cycles)
Postać
pellets
zawiera
heat stabilizer, nucleating agent and lubricant
twardość
100 (Rockwell R, ASTM D 785, 50% RH)
122 (Rockwell R, ASTM D 785, DAM)
mp
250-260 °C (lit.)
temp. przejścia
Tm 250 °C (ASTM D 2117)
rozpuszczalność
strong proton donor solvents, acetic acid and phenols: soluble
gęstość
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCCCCCCN.O=C1CCCCCN1.OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H16N2.C6H11NO.C6H10O4/c7-5-3-1-2-4-6-8;8-6-4-2-1-3-5-7-6;7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-8H2;1-5H2,(H,7,8);1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
Klucz InChI
TZYHIGCKINZLPD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
General purpose thermoplastic polyamide.
Fibers for textiles, brushes and sutures cable sheathing and tubing and bearings, cams, gears and casings for tools and appliances.
Cechy i korzyści
Stiff and strong over a wide range of temperatures, excellent toughness and chemical and abrasion resistance. Attacked by strong acids and strong bases at elevated temperatures. Oxidized by chlorine and hydrogen peroxide.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)