Merck
422037
Sigma-Aldrich
DBE-3
Synonim(y):
Dibasic ester mixture, Mixture of dimethyl adipate and dimethyl glutarate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3O2C(CH2)nCO2CH3 (n=3,4)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
0.2 mmHg ( 20 °C)
opis
mixture of dimethyl adipate and dimethyl glutarate
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
698 °F
granice wybuchowości
8 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
bp
215-225 °C (lit.)
gęstość
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)CCCC(=O)OC.COC(=O)CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C8H14O4.C7H12O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2;1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-6H2,1-2H3;3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
FSCIDASGDAWVED-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Product of Invista
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)