414077
Poly(vinyl alcohol-co-ethylene)
ethylene 27 mol %
About This Item
Polecane produkty
Postać
pellets
wskaźnik szybkości płynięcia
3.9 g/10 min (210°C)
skład
ethylene, 27 mol %
twardość
104 (Rockwell M, ASTM D 785)
zanieczyszczenia
<0.7% polymerized vinyl acetate
temp. przejścia
Tm 191 °C (DSC peak)
Tg 72 °C
rozpuszczalność
DMSO, water/n-propanol (1:1), and phenol: soluble
gęstość
1.2 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C=C.OC=C
InChI
1S/C2H4O.C2H4/c1-2-3;1-2/h2-3H,1H2;1-2H2
Klucz InChI
UFRKOOWSQGXVKV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3