Kluczowe dokumenty
40347
Ethanol
absolute, sales not in Germany, ≥99.8% (vol.)
Synonim(y):
Ethyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
1.59 (vs air)
ciśnienie pary
44.6 mmHg ( 20 °C)
klasa czystości
absolute
Próba
≥99.8% (vol.)
Formularz
liquid
Certyfikat analizy
specification on request
temp. samozapłonu
683 °F
granice wybuchowości
19 %, 60 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7 (20 °C, 10 g/L)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
Format
neat
ciąg SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Przypis
greener alternative product
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?