Merck
401579
Sigma-Aldrich
Lead(II) tetrafluoroborate solution
50 wt. % in H2O
Synonim(y):
Lead boron fluoride, Lead(II) fluoroborate
About This Item
Wzór liniowy:
Pb(BF4)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.81
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
liquid
przydatność reakcji
core: lead
reagent type: catalyst
stężenie
50 wt. % in H2O
gęstość
1.615 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[PbH2++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/2BF4.Pb/c2*2-1(3,4)5;/q2*-1;+2
Klucz InChI
UQGXAENNKXXYNF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyst for mediation of calixarene formation via hydrogen-bonded dimers
Analyzed in terms of electochemical characterization of the effects of impurities and organic additives in lead electrowinning from fluoroborate electrolyte
Used in the development and optimization of a bipolar lead-boron tetrafluoride accumulator
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Organy docelowe
Central nervous system,Reproductive organs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)