Kluczowe dokumenty
399108
Tungsten(VI) fluoride
≥99.9%
Synonim(y):
Hexafluorotungsten, Tungsten hexafluoride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.9%
Postać
gas (compressed)
tw
17.5 °C (lit.)
mp
2.3 °C (lit.)
ciąg SMILES
F[W](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.W/h6*1H;/q;;;;;;+6/p-6
Klucz InChI
NXHILIPIEUBEPD-UHFFFAOYSA-H
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Opakowanie
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
We offer a complete line of the highest purity inorganic salts and materials for the micro and nanoelectronics market.