Merck
394920
Supelco
1-(Trifluoroacetyl)imidazole
for GC derivatization, LiChropur
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3F3N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.09
Beilstein:
608904
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
for GC derivatization
Próba
>98%
Postać
liquid
jakość
LiChropur
przydatność reakcji
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
metody
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
tw
137 °C (lit.)
45-46 °C/14 mmHg (lit.)
gęstość
1.442 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C5H3F3N2O/c6-5(7,8)4(11)10-2-1-9-3-10/h1-3H
Klucz InChI
SINBGNJPYWNUQI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-(Trifluoroacetyl)imidazole is a derivatizing reagent.
Zastosowanie
1-(Trifluoroacetyl)imidazole was used as a derivating agent to sequentially derivatize functional groups like amino groups, in a study demonstrating trimethylsilyl esters of aromatic and aliphatic sulfonic acids.
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J. Eagles and M.E. Knowles
Analytical Chemistry, 43, 1697-1697 (1971)