Merck
389366
Sigma-Aldrich
1,3-Dinitrobenzene-d4
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
C6D4(NO2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Postać
solid
tw
297 °C (lit.)
mp
88-90 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1[2H])[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Klucz InChI
WDCYWAQPCXBPJA-RHQRLBAQSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
302.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
150.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)