Kluczowe dokumenty
37286
(R)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
(R)-Schollkopf Reagent, (R)-2,5-Dimethoxy-3-isopropyl-3,6-dihydropyrazine
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Postać
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D −102±5°, c = 1% in ethanol
gęstość
1.028 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC1=N[C@H](C(C)C)C(OC)=NC1
InChI
1S/C9H16N2O2/c1-6(2)8-9(13-4)10-5-7(11-8)12-3/h6,8H,5H2,1-4H3/t8-/m1/s1
Klucz InChI
FCFWEOGTZZPCTO-MRVPVSSYSA-N
Zastosowanie
(R)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine may be used as a chiral auxiliary in the stereoselective synthesis of α-amino acids, α-amino-β-hydroxy acids and α-amino-γ-hydroxy acids.
Inne uwagi
Chiral auxiliary for the synthesis of α-amino acids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Synthesis of conformationally restricted serine derivatives through ruthenium (II)-catalyzed ring closing metathesis.
Tetrahedron, 53(16), 5925-5936 (1997)
Synthesis, 861-861 (1982)
Ru (II)-catalyzed ring closing metathesis in stereoselective syntheses of constrained homoserine analogues.
Tetrahedron, 54(36), 10837-10850 (1998)
Ruthenium (II) in ring closing metathesis for the stereoselective preparation of cyclic 1-amino-1-carboxylic acids.
Tetrahedron, 53(6), 2309-2322 (1997)