Kluczowe dokumenty
365327
Copper
rod, diam. 11 mm, 99.9999% trace metals basis
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.9999% trace metals basis
Postać
rod
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
Średnica
11 mm
tw
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Ilość
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Spectral conversion for solar cells is an emerging concept in the field of photovoltaics, and it has the potential to increase significantly the efficiency of solar cells. Lanthanide ions are ideal candidates for spectral conversion, due to their high luminescence efficiencies and rich energy level structure that allows for great flexibility in the upconversion and downconversion of photons in a wide spectral region (NIR-VIS-UV).