Kluczowe dokumenty
361275
3′-Deoxy-3′-fluorothymidine
97%
Synonim(y):
3′-fluoro-2′,3′-dideoksyetymidyna, 3′-fluorodeoksytymidyna
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
176-178 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=CN([C@H]2C[C@H](F)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H13FN2O4/c1-5-3-13(10(16)12-9(5)15)8-2-6(11)7(4-14)17-8/h3,6-8,14H,2,4H2,1H3,(H,12,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
Klucz InChI
UXCAQJAQSWSNPQ-XLPZGREQSA-N
informacje o genach
human ... TK2(7084)
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?