Kluczowe dokumenty
349356
Platinum
foil, thickness 0.05 mm, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Element platynowy, Platynowa czerń
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
foil
rezystywność
10.6 μΩ-cm, 20°C
grubość
0.05 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
gęstość
21.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Pierwiastki z grupy platynowców: Niniejszy raport obejmuje podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne platyny i powiązanych z nią metali, które mają kluczowe znaczenie dla zastosowań od katalizatorów samochodowych po leki przeciwnowotworowe (Zientek et al., 2017).
- Leki na bazie platyny w terapii nowotworów i strategie przeciwnowotworowe: W tym przeglądzie omówiono rozwój i kliniczne zastosowanie środków chemioterapeutycznych na bazie platyny, podkreślając nowe związki platyny i ich mechanizmy działania, kluczowe dla odkrywania leków i chemii medycznej (Zhang i in., 2022).
- Opanowanie odkształcenia powierzchni katalizatorów platynowych w celu uzyskania wydajnej elektrokatalizy: W artykule przedstawiono badania nad optymalizacją właściwości powierzchni platyny w celu zwiększenia wydajności katalitycznej, co jest istotne dla opracowania nowych materiałów katalitycznych w materiałoznawstwie i zastosowaniach energetycznych (He et al., 2021).
Ilość
2.4 g = approximately 50 mm × 50 mm
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Can there be an effective strategy for finding breakthrough materials, since they are, by definition, unpredictable? One answer is found in Combinatorial Materials Science techniques, which represent a powerful approach to identifying new and unexpected materials.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
349356-700MG | |
349356-2.4G | 4061831168587 |
349356-2.8G | |
349356-600MG | 4061831169317 |