Kluczowe dokumenty
348082
Potassium dichloroacetate
98%
Synonim(y):
Dichloroacetic acid potassium salt
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
powder, crystals or chunks
przydatność reakcji
core: potassium
mp
200 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[K+].[O-]C(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2.K/c3-1(4)2(5)6;/h1H,(H,5,6);/q;+1/p-1
Klucz InChI
KDGSZJXXQWMOKP-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
- Suppressing Residual Lead Iodide and Defects in Sequential-Deposited Perovskite Solar Cell via Bidentate Potassium Dichloroacetate Ligand: Introduces potassium dichloroacetate to passivate residual lead iodide defects in perovskite solar cells, enhancing their efficiency and stability (Y Yang, J Liang, Z Zhang, C Tian, X Wu, 2022).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Cell reports, 27(13), 3939-3955 (2019-06-27)
The impact of glucose metabolism on muscle regeneration remains unresolved. We identify glucose metabolism as a crucial driver of histone acetylation and myogenic cell fate. We use single-cell mass cytometry (CyTOF) and flow cytometry to characterize the histone acetylation and
Nature communications, 11(1), 1533-1533 (2020-03-27)
Phenotypic heterogeneity exists within collectively invading packs of tumor cells, suggesting that cellular subtypes cooperate to drive invasion and metastasis. Here, we take a chemical biology approach to probe cell:cell cooperation within the collective invasion pack. These data reveal metabolic