Merck
331333
Sigma-Aldrich
Glycine-N,N,O-d3
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
D2NCH2CO2D
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Formularz
solid
mp
240 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]OC(=O)CN([2H])[2H]
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i/hD3
Klucz InChI
DHMQDGOQFOQNFH-ZRLBSURWSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)