Merck
331090
Sigma-Aldrich
Bis(dibutylchlorotin(IV)) oxide
98%
About This Item
Wzór liniowy:
{[CH3(CH2)3]2Sn(Cl)}2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
552.78
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
mp
109-112 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCC[Sn](Cl)(CCCC)O[Sn](Cl)(CCCC)CCCC
InChI
1S/4C4H9.2ClH.O.2Sn/c4*1-3-4-2;;;;;/h4*1,3-4H2,2H3;2*1H;;;/q;;;;;;;2*+1/p-2
Klucz InChI
MWFOVBOCPFXQMF-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)