Merck
318736
Sigma-Aldrich
Bromocresol Purple solution
0.04 wt. % in H2O
Synonim(y):
5′,5′′-Dibromo-o-cresolsulfonephthalein sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H15Br2NaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
562.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
0.04 wt. % in H2O
pH
5.2-6.8, yellow-green to purple
gęstość
0.991 g/mL at 25 °C
λmaks.
590 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥60000 at 584-590 nm in 10 mM NaOH
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].Cc1cc(cc(Br)c1O)\C(=C2/C=C(C)C(=O)C(Br)=C2)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H16Br2O5S.Na/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21;/h3-10,24-25H,1-2H3;/q;+1/p-1
Klucz InChI
WNOIORUCCYNQPE-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Bromocresol purple (BCP) is an organic dye and a pH indicator. It changes from yellow (pH 5.2) to purple (6.8). BCP reacts with ammonia to yield ammonium salt. Hence, it can be used as an ammonia sensing probe.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Optical fiber ammonia sensing probes using reagent immobilized porous silica coating as transducers
Tao S, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 115(1), 158-163 (2006)
Handbook of Acid-Base Indicators (2007)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
318736-500ML4061838202833
318736-6X100ML
318736-100ML4061838202826