Kluczowe dokumenty
318019
Acetophenone-β,β,β-d3
99 atom % D
Synonim(y):
Acetophenone-(methyl-d3)
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5329 (lit.)
tw
202 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
gęstość
1.055 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i1D3
Klucz InChI
KWOLFJPFCHCOCG-FIBGUPNXSA-N
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?