Merck
316652
Sigma-Aldrich
9-Decen-1-ol
technical grade, 90%
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CH(CH2)8OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39020322
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
90%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447 (lit.)
tw
234-238 °C (lit.)
gęstość
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
allyl
hydroxyl
ciąg SMILES
OCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2,11H,1,3-10H2
Klucz InChI
QGFSQVPRCWJZQK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Erik Selander et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(20), 6395-6400 (2015-04-29)
Interactions among microscopic planktonic organisms underpin the functioning of open ocean ecosystems. With few exceptions, these organisms lack advanced eyes and thus rely largely on chemical sensing to perceive their surroundings. However, few of the signaling molecules involved in interactions