Merck
303127
Sigma-Aldrich
Triton X-405, reduced
reduced
Synonim(y):
Polyoxyethylene (40) isooctylcyclohexyl ether
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C94H188O41
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1974.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
mp
48-50 °C (lit.)
ciąg SMILES
O(CCOCCOCCOCCO)CCOCCOCCOc1ccc(cc1)C(CC(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
Klucz InChI
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
J Fernandez et al.
Analytical biochemistry, 201(2), 255-264 (1992-03-01)
A procedure for the generation and isolation of internal peptide fragments for less than 10 micrograms of protein bound to either polyvinylidene difluoride (PVDF) or nitrocellulose membranes after electrophoretic transfer from sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gels (SDS-PAGE) is presented. This technique
G E Tiller et al.
Analytical biochemistry, 141(1), 262-266 (1984-08-15)
The ultraviolet-light absorption and fluorescence of Triton X-100 were virtually eliminated by hydrogenation to its reduced cyclohexyl analog, RTX-100. The critical micelle concentration of RTX-100 was 12% higher than that of Triton X-100. RTX-100 and Triton X-100 were quite similar