Kluczowe dokumenty
295590
Nitrous oxide
99%
Synonim(y):
Dinitrogen monoxide, Laughing gas
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
1.53 (15 °C, vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
51.7 mmHg ( 21 °C)
Próba
99%
tw
−88 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+]#N
InChI
1S/N2O/c1-2-3
Klucz InChI
GQPLMRYTRLFLPF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Nitrous oxide allows selective oxygen atom transfer reactions while minimizing the risk of over-oxidation. Therefore, it is used to oxidize disilenes, silanimines, silaethenes and silylenes.
- Along with Ru-porphyrin catalyst, it can be used in the epoxidation of olefins and steroids.
- It can be used as an oxidant in for the metal-catalyzed oxidative homo- and cross-coupling of Grignard reagents.
- N2O can also be used as a nitrogen-dopant source to synthesize p-type zinc oxide nanowires (ZnO NWs) via vapor-liquid-solid growth.
Opakowanie
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Inne uwagi
Informacje prawne
zawór kontrolny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?