Merck
276162
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromo-1-propene, mixture of cis and trans
98%
Synonim(y):
1,3-Dibromo-2-propene, 1,3-Dibromopropene
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH2CH=CHBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5573 (lit.)
tw
155-156 °C (lit.)
gęstość
2 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrC\C=C\Br
InChI
1S/C3H4Br2/c4-2-1-3-5/h1-2H,3H2/b2-1+
Klucz InChI
JWQMKMSVOYQICF-OWOJBTEDSA-N
Zastosowanie
1,3-Dibromo-1-propene is a synthetic building block and has been used in the preparation of 3-bromo-3-phenoxy-1-palladacyclobutane.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mechanism of Nucleophilic Attack on 1-and 2-Bromo (p-allyl) palladium Complexes1.
Organ MG, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120(36), 9283-9290 (1998)
Palladium-catalyzed direct functionalization of imidazolinone: synthesis of dibromophakellstatin.
Jianming Lu et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(25), 7768-7769 (2007-06-02)