Key Documents
272051
1,3-Di-tert-butylbenzene
97%
Synonim(y):
1,3-Bis(1,1-dimethylethyl)benzene, 1,3-Ditert-butylbenzene, 4,6-Di(tert-butyl)benzene, m-Di-tert-butylbenzene
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.488 (lit.)
tw
106-107 °C/18 mmHg (lit.)
mp
10-11 °C (lit.)
gęstość
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1cccc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22/c1-13(2,3)11-8-7-9-12(10-11)14(4,5)6/h7-10H,1-6H3
Klucz InChI
ILNDSSCEZZFNGE-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?