Kluczowe dokumenty
262889
Tantalum
foil, thickness 1.0 mm, ≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Ta
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
foil
temp. samozapłonu
572 °F
rezystywność
13.5 μΩ-cm, 20°C
grubość
1.0 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
gęstość
16.69 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Klucz InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Ilość
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.