Kluczowe dokumenty
257850
2-(4-Biphenylyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole
98%
Synonim(y):
2-Phenyl-5-(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole, PBD
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
powder
mp
167-169 °C (lit.)
Energia orbitalna
HOMO 6.2 eV
LUMO 2.4 eV
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3nnc(o3)-c4ccccc4
InChI
1S/C20H14N2O/c1-3-7-15(8-4-1)16-11-13-18(14-12-16)20-22-21-19(23-20)17-9-5-2-6-10-17/h1-14H
Klucz InChI
WMAXWOOEPJQXEB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?