Merck
254673
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trimethylhexahydro-1,3,5-triazine
97%
Synonim(y):
Hexahydro-1,3,5-trimethyl-1,3,5-triazine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H15N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4621 (lit.)
tw
162-163.5 °C (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
gęstość
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN1CN(C)CN(C)C1
InChI
1S/C6H15N3/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
DPMZXMBOYHBELT-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hiroki Noguchi et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(9) (2020-09-24)
This paper presents a new type of black organic material-porous silica composite providing an extremely highly selective adsorption surface. This black composite was prepared by lamination on nano-sized pores with a carbon-like, π-extended structure, which can be converted via the