Kluczowe dokumenty
244309
Ethyl β-carboline-3-carboxylate
97%
Synonim(y):
β-CCE, Ethyl 9H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylate
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
solid
mp
228-230 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1cc2c(cn1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C14H12N2O2/c1-2-18-14(17)12-7-10-9-5-3-4-6-11(9)16-13(10)8-15-12/h3-8,16H,2H2,1H3
Klucz InChI
KOVRZNUMIKACTB-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA5(2558) , GABRG2(2566)
rat ... Gabra2(29706)
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?