Kluczowe dokumenty
212954
Eosin B
Dye content 95 %
Synonim(y):
Acid Red 91
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder, crystals or chunks
skład
Dye content, 95%
mp
275 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
spirit: soluble
λmaks.
522 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥7000 at 515-521 nm
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c(O)c(cc24)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H8Br2N2O9/c21-14-16(25)11(23(29)30)5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(24(31)32)17(26)15(22)19(10)33-18(9)14/h1-6,25H,(H,27,28)
Klucz InChI
YDIYPOHFEIEJPE-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?