Kluczowe dokumenty
203793
Mercury(II) oxide
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Mercuric oxide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: mercury
mp
500 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O=[Hg]
InChI
1S/Hg.O
Klucz InChI
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis