Kluczowe dokumenty
186023
4-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H5ClF3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.60
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
98%
mp
69-71 °C (lit.)
rozpuszczalność
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc2c(Cl)ccnc2c1
InChI
1S/C10H5ClF3N/c11-8-3-4-15-9-5-6(10(12,13)14)1-2-7(8)9/h1-5H
Klucz InChI
LLRQVSZVVAKRJA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-chloro-7-(trifluorometylo)chinolon został użyty w syntezie (4-podstawionych fenylo-1-piperazynylo) alkilo-2-aminobenzoesanów i 2-aminonikotynianów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
P M Manoury et al.
Journal of medicinal chemistry, 22(5), 554-559 (1979-05-01)
A series of (4-substituted phenyl-1-piperazinyl)alkyl 2-aminobenzoates and 2-aminonicotinates has been prepared and screened for analgesic and antiinflammatory properties in mice and rats. The tabulated results reveal several 2-(4-substituted phenyl-1-piperazinyl)ethyl 2-(7- or 8-substituted 4-quinolinylamino)benzoates to be six to nine times more
Mostafa M Ghorab et al.
Acta pharmaceutica (Zagreb, Croatia), 64(3), 285-297 (2014-10-10)
Novel nineteen compounds based on a 4-aminoquinoline scaffold were designed and synthesized as potential antiproliferative agents. The new compounds were N-substituted at the 4-position by aryl or heteroaryl (1-9), quinolin- 3-yl (10), 2-methylquinolin-3-yl (11), thiazol-2-yl (12), and dapsone moieties (13