Merck
184330
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenyl methyl sulfone
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4SO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
78-81 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
sulfone
ciąg SMILES
CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FO2S/c1-11(9,10)7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
Klucz InChI
DPJHZJGAGIWXTD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Fluorofenylometylosulfon został użyty do przygotowania 4-(4′-trifluorometoksyfenoksy)fenylometylosulfonu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Carol K Wada et al.
Journal of medicinal chemistry, 45(1), 219-232 (2002-01-05)
A novel series of sulfone N-formylhydroxylamines (retrohydroxamates) have been investigated as matrix metalloproteinases (MMP) inhibitors. The substitution of the ether linkage of ABT-770 (5) with a sulfone group 13a led to a substantial increase in activity against MMP-9 but was