Kluczowe dokumenty
169951
Methanesulfonyl chloride
≥99%
Synonim(y):
Mesyl chloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
tw
60 °C/21 mmHg (lit.)
gęstość
1.48 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CH3ClO2S/c1-5(2,3)4/h1H3
Klucz InChI
QARBMVPHQWIHKH-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?