Key Documents
165794
3-Aminobenzenesulfonic acid
97%
Synonim(y):
Metanilic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
powder
mp
>300 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: very slightly soluble(lit.)
methanol: very slightly soluble(lit.)
grupa funkcyjna
sulfonic acid
ciąg SMILES
Nc1cccc(c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
Klucz InChI
ZAJAQTYSTDTMCU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?