Próba
≥98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.576 (lit.)
tw
58-60 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
[H]C(=S)N(C)C
InChI
1S/C3H7NS/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Klucz InChI
SKECXRFZFFAANN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?