Merck
162647
Sigma-Aldrich
Z-Gln-OH
99%
Synonim(y):
N-Cbz-L-glutamine, Carbobenzyloxy-L-glutamine, Z-L-Glutamine
About This Item
Wzór liniowy:
NH2COCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.28
Beilstein:
2061271
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]23/D −7.3°, c = 2 in ethanol
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
134-138 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
NC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H16N2O5/c14-11(16)7-6-10(12(17)18)15-13(19)20-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H2,14,16)(H,15,19)(H,17,18)/t10-/m0/s1
Klucz InChI
JIMLDJNLXLMGLX-JTQLQIEISA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)