Merck
158844
Sigma-Aldrich
2-Methylthio-2-imidazoline hydriodide
99%
Synonim(y):
2-Methylsulfanyl-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrogen iodide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8N2S · HI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
mp
144-146 °C (lit.)
grupa funkcyjna
thioether
ciąg SMILES
I[H].CSC1=NCCN1
InChI
1S/C4H8N2S.HI/c1-7-4-5-2-3-6-4;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);1H
Klucz InChI
PZZRSEUDGCFXIH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Methylthio-2-imidazoline hydriodide was used in the preparation of starting materials required for the synthesis of 2-amino1-(2-Imidazolin-2-yl)-2-imidazoline.
Reactant for synthesis of:
Aurora and epidermal growth factor receptor kinase inhibitors
Spiro-piperidine inhibitors against influenza A virus
Galegine analogues for aided weight loss in mice
Guanidinyl pyrrolidines as bifunctional catalysts for enantioselective conjugate additions to cyclic enones
Carbonic anhydrase inhibitors
Small molecule CXCR4 antagonists
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
1-(2-Imidazolin-2-yl)-2-imidazolines. I. Structure of Jaffe's base and the chemistry of related compounds.
Wittekind RR, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 38(9), 1641-1645 (1973)