Kluczowe dokumenty
15125
Bis(4-nitrophenyl) phosphate hydrate
≥97.0% (dried material, T)
Synonim(y):
4-Nitrophenyl phosphate monobasic
About This Item
Wzór liniowy:
(O2NC6H4O)2P(O)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.18 (anhydrous basis)
Beilstein:
2064857
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
≥97.0% (dried material, T)
Formularz
powder
grupa funkcyjna
nitro
phosphate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.OP(=O)(Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H9N2O8P.H2O/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)21-23(19,20)22-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18;/h1-8H,(H,19,20);1H2
Klucz InChI
AJCYEUQRBLMJDI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zbadano hydrolizę hydratu fosforanu bis(4-nitrofenylu).
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Hydrolysis of bis (4-nitrophenyl) phosphate catalyzed by metallomicelle made up of the crowned Schiff base complex as synthetic hydrolase.
Jia-qing X, et al.
Journal of Dispersion Science and Technology, 26(6), 693-699 (2005)