Kluczowe dokumenty
15102
Bismuth(III) gallate basic hydrate
≥98.0% (calc. on dry substance, KT)
Synonim(y):
2,7-Dihydroxy-1,3,2-benzodioxabismole-5-carboxylic acid, Bismuth subgallate, Dermatol
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98.0% (calc. on dry substance, KT)
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: bismuth
reagent type: catalyst
zanieczyszczenia
~10% water
ciąg SMILES
O.O[Bi]1Oc2cc(cc(O)c2O1)C(O)=O
InChI
1S/C7H6O5.Bi.2H2O/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10;;;/h1-2,8-10H,(H,11,12);;2*1H2/q;+3;;/p-3
Klucz InChI
VJXPXOVBMBKEHX-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
- Pharmacological activity, specifically NO and PGE2 production by macrophages
- Treatment of Helicobacter pylori infections
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?