Kluczowe dokumenty
148245
2-Methoxynaphthalene
99%
Synonim(y):
Methyl 2-naphthyl ether
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
tw
274 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
rozpuszczalność
benzene: soluble
carbon disulfide: soluble
diethyl ether: soluble
gęstość
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3
Klucz InChI
LUZDYPLAQQGJEA-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP1A2(1544)
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?