Próba
98%
mp
113-117 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
phenyl
ciąg SMILES
NC(=S)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NS/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)
Klucz InChI
QIOZLISABUUKJY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?