Merck
147702
Sigma-Aldrich
trans-3-(Dimethylamino)acrylonitrile
95%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NCH=CHCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.533 (lit.)
tw
76-80 °C/0.3 mmHg (lit.)
gęstość
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
nitrile
ciąg SMILES
CN(C)\C=C\C#N
InChI
1S/C5H8N2/c1-7(2)5-3-4-6/h3,5H,1-2H3/b5-3+
Klucz InChI
ZKKBIZXAEDFPNL-HWKANZROSA-N
Opis ogólny
trans-3-(Dimethylamino)acrylonitrile has been investigated for vestibular toxicity in wild type (129S1) and CYP2E1-null mice via CYP2E1-mediated metabolism.
Inne uwagi
remainder cis-isomer
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sandra Saldaña-Ruíz et al.
Toxicology letters, 208(2), 125-132 (2011-11-05)
Allylnitrile, cis-crotononitrile, and 3,3'-iminodipropionitrile are known to cause vestibular toxicity in rodents, and evidence is available indicating that cis-2-pentenenitrile shares this effect. We evaluated nineteen nitriles for vestibular toxicity in wild type (129S1) and CYP2E1-null mice, including all the above