Merck
146080
Sigma-Aldrich
D-Sorbitol hexaacetate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2CH2[CH(O2CCH3)]4CH2O2CCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
434.39
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +9.5°, c = 1 in acetone
mp
100-104 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)OC[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H](COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C18H26O12/c1-9(19)25-7-15(27-11(3)21)17(29-13(5)23)18(30-14(6)24)16(28-12(4)22)8-26-10(2)20/h15-18H,7-8H2,1-6H3/t15-,16+,17-,18-/m1/s1
Klucz InChI
NJVBTKVPPOFGAT-XMTFNYHQSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
146080-100G
146080-25G4061833416549